Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature sensors
Temperature sensors
Nome del fornitore:   WINKLER
Temperature sensors
Nome del fornitore:  WINKLER
Certificates
Temperature sensors
Temperature sensors
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Ø×L
    Disponibilità
    Price
  • WINKWFMP1250-XX050
    Temperature probe, PT100 with two wire and cable (1,8 m)
    Temperature probe, PT100 with two wire and cable (1,8 m)
    +250…+500 °C
    4×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • WINKWFMP1500-XX015
    Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m)
    Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m)
    +250…+500 °C
    4×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • WINKWFBJ1500-XX012
    Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m)
    Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m)
    +500…+1000 °C
    16×450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
  • WINKWFBK1999-XX012
    Thermocouple tape, type J (NiCr-Ni), with wire end ferrules and cable (1,2 m)
    Thermocouple tape, type J (NiCr-Ni), with wire end ferrules and cable (1,2 m)
    +500…+1000 °C
    16×450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • WINKWFSJ1500-XX012
    Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m)
    Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m)
    +500…+1000 °C
    1,6×300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
Compensating cables
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 10 m
    nero/bianco
    Compensating cable, type J
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Colore
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 10 m
    verde/bianco
    Compensating cable, type K
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 0.00