Centrifuge, Bench, Refrigerated, PerfectSpin 24 R, peqlab
Catalog # PEQL91-PSPIN-24R
Supplier: VWR Peqlab
Specifications
- Capacità:24×1,5/2,0 ml
- Velocità massima:13500 min⁻¹
- Livello di rumorosita:56 dB(A)
- Temperatura:–10...+40 °C
- Descrizione:Refrigerated centrifuge, PerfectSpin 24 R, with rotor
- Environmentally Preferable:
- Modello:PerfectSpin 24 R
- RCF massima:17135 ×g
- Tempo di accelerazione/frenata:17/18
- Alimentazione:230 V, 50 - 60 Hz
- Timer:0,5 - 99 min. or continuous
- Peso:22 kg (with rotor)
- L×P×A:280×430×248 mm
- Conf:1