Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature indicating strips
Temperature indicating strips
Nome del fornitore:   Testo
Temperature indicating strips
Nome del fornitore:  Testo
Certificates
Temperature indicating strips
5 varianti
Product Details & Documents
testoterm measuring strips are self-adhesive films with heat-sensitive elements for checking and monitoring temperature.
  • Change in colour in two to three seconds
  • Practical booklet format including 10 thermometer strips
  • 8 temperature levels
They are used for measurements on moving and/or small parts, for long-term monitoring.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • TEST0646.0108
  • TEST0646.0916
  • TEST0646.1724
  • TEST0646.2532
  • TEST0646.3341
  • Temperatura di conservazione:
  • +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
  • +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
  • +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
  • +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
  • +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
  • Accuratezza della temperatura:
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Disponibilità
    Price
  • 37…65 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 38.00
    SFr. 38.00
    1 * 10 ST
       SFr. 38.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0646.0108
    Temperatura di conservazione
    +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
    Accuratezza della temperatura
    +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • 71…110 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 38.00
    SFr. 38.00
    1 * 10 ST
       SFr. 38.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0646.0916
    Temperatura di conservazione
    +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
    Accuratezza della temperatura
    +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • 116…154 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 38.00
    SFr. 38.00
    1 * 10 ST
       SFr. 38.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0646.1724
    Temperatura di conservazione
    +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
    Accuratezza della temperatura
    +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • 160…199 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 38.00
    SFr. 38.00
    1 * 10 ST
       SFr. 38.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0646.2532
    Temperatura di conservazione
    +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
    Accuratezza della temperatura
    +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value
  • 204…260 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 38.00
    SFr. 38.00
    1 * 10 ST
       SFr. 38.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0646.3341
    Temperatura di conservazione
    +25 °C max.; Storage in refrigerator recommended
    Accuratezza della temperatura
    +43...+154 °C: ±1,5 °C;
    from +160 °C: ±1 % ±1 °C of the respective temperature value