Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometer
Precision thermometer
−80...+20 °C, ±1,0 °C, 0,1 °C, 230 mm, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARM242362-TOL
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometer
Codice catalogo AMARM242362-TOL
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometer
−80...+20 °C, ±1,0 °C, 0,1 °C, 230 mm, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
SFr. 71.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This thermometer is suitable for government verification.
  • Solid stem
  • Top round finish
  • White backed
Toluene filling.
Certifications: Conforms to DIN 12785.
Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Profondità d'immersione:
    76 mm
  • Lunghezza:
    230 mm
  • Seq:
    02
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C
  • Divisione:
    0,1 °C
  • Range di misura:
    −80...+20 °C