Glass refills for dewar type B and B-E
Supplier: KGW
Certificates
About this item
Specifications
- Catalog No:
- KGWA1204
- KGWA1203
- KGWA1202
- 478-0732
- Modello:
- Tipo 29 B/BE
- Tipo 28 B/BE
- Tipo 27 B/BE
- Tipo 26 B/BE
- Capacità:
- 4 L
- 3 L
- 2 L
- 1 L
- Evaporazione giornaliera:
- 1,2 L
- Range di temperatura:
- –200...+200 °C
- –200...+200 °C
- –200...+200 °C
- –200...+200 °C
- Ø int.:
- 138 mm
- 138 mm
- 138 mm
- 100 mm
- Ø est.:
- 160 mm
- 160 mm
- 160 mm
- 120 mm
- Altezza interna:
- 310 mm
- 230 mm
- 170 mm
- 150 mm
- Altezza totale:
- 385 mm
- 305 mm
- 245 mm
- 215 mm