Sample containers with screw cap
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Informazioni su questo articolo
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
2 varianti
Product Details & Documents
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904