Accessories for twisselmann multi-sample extractor
Nome del fornitore: BEHR
Vai a
Informazioni su questo articolo
3 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- BEHRB00217909PTFE 45; sleeves, PTFE, for 100 and 250 ml extractors
- BEHRB00217978Extractor, EZT, 100 ml, for Twisselmann extractors
- BEHRB00217979Condenser, RFKT, for 100 ml Twisselmann extractors