Agitatore orbitale, resistente a CO2
About this item
Agitatore orbitale resistente a CO2 a funzionamento continuo, particolarmente adatto per mantenere la vitalità e la prosperità delle cellule nell'ambiente di lavoro. L'agitatore compatto può essere utilizzato fuori o dentro un incubatore a CO2, per offrire all'utente la massima flessibilità. La scatola di comando esterna è caratterizzata da un display a LED, in cui vengono visualizzati velocità e tempo, dotato di spia per giri/min, tempo, funzionamento e spia di allarme visivo. Le applicazioni includono la coltura di cellule di mammiferi, sospensione batterica, colorazione e decolorazione, procedure di lavaggio, ibridizzazione, studi sulla solubilità, procedure di estrazione e analisi diagnostica.
- Agitazione orbitale mediante potenza magnetica per eliminare la sostituzione delle cinghie
- Componenti meccanici sottoposti a trattamento speciale per utilizzi in presenza di concentrazione di CO2 fino al 20% e di umidità al 95%
- Comoda scatola di comando esterna con display a LED per regolazioni semplici senza aprire lo sportello della camera
- Dissipazione minima del calore per garantire condizioni inalterate in operazioni all'interno della camera a CO2
- La struttura in acciaio inox assicura la protezione da condizioni di gassificazione con CO2 corrosiva
Ordering information: fornito con scatola di comando esterna ma senza accessori. È disponibile un'ampia gamma di accessori opzionali per numerose applicazioni.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Agitatore orbitale resistente a CO2 a funzionamento continuo, particolarmente adatto per mantenere la vitalità e la prosperità delle cellule nell'ambiente di lavoro. L'agitatore compatto può essere utilizzato fuori o dentro un incubatore a CO2, per offrire all'utente la massima flessibilità. La scatola di comando esterna è caratterizzata da un display a LED, in cui vengono visualizzati velocità e tempo, dotato di spia per giri/min, tempo, funzionamento e spia di allarme visivo. Le applicazioni includono la coltura di cellule di mammiferi, sospensione batterica, colorazione e decolorazione, procedure di lavaggio, ibridizzazione, studi sulla solubilità, procedure di estrazione e analisi diagnostica.
- Agitazione orbitale mediante potenza magnetica per eliminare la sostituzione delle cinghie
- Componenti meccanici sottoposti a trattamento speciale per utilizzi in presenza di concentrazione di CO2 fino al 20% e di umidità al 95%
- Comoda scatola di comando esterna con display a LED per regolazioni semplici senza aprire lo sportello della camera
- Dissipazione minima del calore per garantire condizioni inalterate in operazioni all'interno della camera a CO2
- La struttura in acciaio inox assicura la protezione da condizioni di gassificazione con CO2 corrosiva
Ordering information: fornito con scatola di comando esterna ma senza accessori. È disponibile un'ampia gamma di accessori opzionali per numerose applicazioni.
Documents
BARN88881104_TDS_EN
Datasheet
Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shaker
Product Literature
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 444-0921
- 444-0947
- Velocità:
- 30 - 300 min⁻¹
- 30 - 300 min⁻¹
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Orbitale
- Carico massimo:
- 6 kg
- 6 kg
- Ampiezza di agitazione:
- 19 mm
- 19 mm
- Peso:
- 13 kg
- 13 kg
- L×P×A:
- 360×300×96 mm
- 360×300×96 mm
- Timer:
- 0 – 99 ore 59 min/continuo
- 0 - 99 ore e 59 min/continuo
Specifications
Product Family Options
Product Information
- DescrizioneAvailabilityPrice
- Agitatore orbitale resistente a CO2 con piattaforma universale e kit di base di pinze per matracci, 100 – 240 VLog in for availability1 * 1 STSFr. 4’310.00Specifications:
More
Specifications
Cat. No.444-0921Velocità30 - 300 min⁻¹Movimento di agitazioneOrbitaleCarico massimo6 kgAmpiezza di agitazione19 mmPeso13 kgL×P×A360×300×96 mmTimer0 – 99 ore 59 min/continuo - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.444-0947Velocità30 - 300 min⁻¹Movimento di agitazioneOrbitaleCarico massimo6 kgAmpiezza di agitazione19 mmPeso13 kgL×P×A360×300×96 mmTimer0 - 99 ore e 59 min/continuo
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 444-1062Rack fisso per provette40 Provette di Ø 16 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 130.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 444-1063Rack regolabile per provette40 Provette di Ø 14 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 165.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 444-1064Rack regolabile per provette40 Provette di Ø 16 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 165.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 444-1061Rack fisso per provette40 Provette di Ø 14 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 130.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 444-0949Kit di base di pinze per matracci, composto da 2 pinze per matracci da 100 ml, 4 pinze per matracci da 250 ml, 4 pinze per matracci da 500 ml, 2 pinze per matracci da 1 l, 2 pinze per matracci da 2 lLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 365.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 444-0981Tappetino adesivo (140×140 mm)Massimo 4 tappetini su piattaforma universaleLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 56.90
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 444-0980Supporto per micropiastre da 96 pozzetti6 micropiastreLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 40.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice