Orders LinkContactUsLinkComponent
Insulate containers, with locking clamps
Insulate containers, with locking clamps
Nome del fornitore:   BOCHEM
Insulate containers, with locking clamps
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Insulate containers, with locking clamps
3 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • With three locking clamps, lid and silicone gasket
  • Valve in the lid compensates possible over and under pressure
  • Very good chemical and temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 6,5 l
    160 mm
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 222.00
    SFr. 222.00
    1 * 1 ST
       SFr. 222.00
  • 10,5 l
    250 mm
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 247.00
    SFr. 247.00
    1 * 1 ST
       SFr. 247.00
  • 15,5 l
    230 mm
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 351.00
    SFr. 351.00
       SFr. 351.00