Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slide
Microscope slide
90° ground frosted edges, 76×26 mm
Codice catalogo ROTHH870.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Microscope slide
Codice catalogo ROTHH870.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Microscope slide
90° ground frosted edges, 76×26 mm
Price
SFr. 6.80
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
  • Partly frosted edges of 20 mm
  • Washed and lint free
  • Soda lime glass
Certifications: ISO 8037/1
Specifiche
  • Descrizione:
    90° ground frosted edges
  • L×L:
    76×26 mm
  • Seq:
    03