ContactUsLinkComponent
Guanti in policloroprene, sterili, per camere bianche, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Guanti in policloroprene, sterili, per camere bianche, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Guanti in policloroprene, sterili, per camere bianche, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Supplier:  Ansell
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3596
  • 112-3595
  • 112-3594
  • 112-3593
  • 112-3592
  • 112-3591
  • 112-3597
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Tipo polsino:
  • Dritto
  • Dritto
  • Dritto
  • Dritto
  • Dritto
  • Dritto
  • Dritto
  • Norma EN:
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421