VWR®, Spatole
263 mm, bianco
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In PS, bianco. La spatola, con manico pieno, lungo ed ergonomico e lama a punta, può forare facilmente sacchetti di plastica e carta.
- Produzione, assemblaggio e confezionamento in condizioni di camera bianca Classe 7 (10000)
- Conformi alle linee guida FDA e UE per gli alimenti
- Confezionate singolarmente, sterilizzate a raggi gamma
Ideale per il campionamento di polveri, granulati e paste.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCoC VWR Spatula.pdf
Dichiarazione di conformità
CoC_VWRI231-0492_191127BUR53789903 CoC_VWRI231-0492_200507BUR53789903 CoC_VWRI231-0492_210201 COC_VWRI231-0492_214502 COC_VWRI231-0492_221288
More
VWR® for sampling and sample transportation VWR® for Weighing VWR® Lab bric-a-brac
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Colore:bianco
- Lunghezza:263 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..