Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® logger trac, Registratore di temperatura e umidità
VWR® Traceable® logger trac, Registratore di temperatura e umidità
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Traceable® logger trac, Registratore di temperatura e umidità
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 620-2325
  • 620-2326
  • Modello:
  • Logger trac
  • Logger trac
  • Durata batteria:
  • 2 years
  • 2 years
  • Peso:
  • 70 g
  • 70 g
  • L×P×A:
  • 89×51×28 mm
  • 89×51×28 mm
  • Memoria dati - N. letture:
  • 30000
  • 30000