Stirring rods
Stirring rod, Vetro, 5 mm, 150 mm
Codice catalogo HACH177001
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
Documents
HACH177001_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:5 mm
- Descrizione:Stirring rod
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Vetro