Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml, 65 mL
Codice catalogo HACH5194100
Nome del fornitore:   Hach
pH electrode filling solution
Codice catalogo HACH5194100
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml, 65 mL
Numero CAS:  
Price
36.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 65 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    65 mL
  • Descrizione:
    pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml