Orders LinkContactUsLinkComponent
Ionic strength adjustor for ammonia
Ionic strength adjustor for ammonia
Ammonia ionic strength adjustor, 500 ml bottle, 500 mL
Codice catalogo HACH2824349
Nome del fornitore:   Hach
Ionic strength adjustor for ammonia
Codice catalogo HACH2824349
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Ionic strength adjustor for ammonia
Ionic strength adjustor for ammonia
Ammonia ionic strength adjustor, 500 ml bottle, 500 mL
Numero CAS:  
Price
139.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Ammonia ionic strength adjustor, 500 ml bottle