Sistemi di stoccaggio mobili, tipo PLUS, KP
Catalog # 720-2816
Supplier: KLINIPATH
Specifications
- Descrizione:KP-GLASS PLUS, mobile storage system, metal cabinet, 11 rows with 26 drawers each, blue - capacity: 121000 slides
- Seq:02
- L×P×A:1000×500×1800 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Per lo stoccaggio di vetrini e blocchi.