VWR®, Tute, in SPP
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Tute traspiranti in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Con colletto
- Chiusura a zip a due vie in nylon
- Polsini e caviglie elasticizzati
Peso: 40 g/m²
Colore: bianco
Specifications
- Catalog No:
- 113-8311
- 113-8312
- 113-8313
- 113-8314
- Modello:
- With collar
- With collar
- With collar
- With collar
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- Peso:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together