Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloride standard solution
Chloride standard solution
Cloruro, soluzione standard, 1000 mg/l, 500 mL
Codice catalogo HACH18349
Nome del fornitore:   Hach
Chloride standard solution
Codice catalogo HACH18349
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Chloride standard solution
Chloride standard solution
Cloruro, soluzione standard, 1000 mg/l, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 125.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardising conductivity apparatus.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/l
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Cloruro, soluzione standard