Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluoride standard solution
Fluoride standard solution
Fluoruro, soluzione standard, 5 mg/l as F, 500 mL
Codice catalogo HACH2797149
Nome del fornitore:   Hach
Fluoride standard solution
Codice catalogo HACH2797149
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Fluoride standard solution
Fluoride standard solution
Fluoruro, soluzione standard, 5 mg/l as F, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 85.70
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For accuracy checks in fluoride determinations.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    5 mg/l as F
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Fluoruro, soluzione standard