Tester multiparametro, Pocket Pro™+
: Hach
Pratici tester portatili con sensori sostituibili per la misurazione di conducibilità, TDS, salinità, temperatura e pH (solo Multi 2). Completi di diagnostica delle prestazioni incorporata per un'indicazione sicura e precisa su quando pulire o calibrare il sensore.
- With pH glass sensing element
- Easy calibration steps and built-in diagnostics for testers
- Easy-to-replace AAA batteries and a convenient sample cup make maintenance and measurements simple
- Large LCD screen is easy to read and backlight allows for taking measurements in almost any environment
- Intuitive user interface
- Battery life: 450 hours (200 hours with backlight on)
- One year warranty on meter and sensor
Ideali per misurazioni sul campo in bevande, acque industriali, acque reflue e acqua di piscine.
:
Testers are supplied with 4 AAA batteries, lanyard, and quick start guide. Calibration solutions and other accessories are ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information.
- Catalog No:
- 665-0400
- 665-0407
- Modello:
- Pocket Pro™+ Multi 2
- Pocket Pro™+ Multi 1
- pH - range:
- 0,00 - 14,00
- -
- pH - risoluzione:
- 0,01
- -
- pH - accuratezza:
- ±0,02
- -
- pH - calibrazione:
- -
- Precisione della conducibilità:
- ±1%
- ±1%
- Salinità - accuratezza:
- ±1%
- ±1%
- TDS - accuratezza:
- ±1%
- ±1%
- Range di temperatura:
- 0,0...+50 °C
- 0,0...+50 °C
- Risoluzione della temperatura:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Accuratezza della temperatura:
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- Conformità:
- IP 67
- IP 67
- L×P×A:
- 37×30×170 mm
- 37×30×170 mm
Frequently Bought Together