Soluzione standard multielemento di calibrazione in acido nitrico diluito per ICP
Codice catalogo 85025.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione standard multielemento di calibrazione in acido nitrico diluito per ICP
Specifiche
Informazioni su questo articolo
23 Elementi : 1000 mg/L Ag; Al; B; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; In; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Sr; Tl; Zn (HNO₃ 2%)