Titolatore, Karl-Fischer, volumetrico, TitraLab® KF1000
Supplier: Hach
Certificates
About this item
Il titolatore consente di determinare in modo rapido e semplice la percentuale di umidità. Il sistema automatico richiede solo piccole quantità di campione per fornire risultati accurati e precisi per applicazioni relative al contenuto di acqua. Il titolatore KF1000 utilizza il kit specifico dell'applicazione per semplificare e velocizzare la configurazione e l'esecuzione di un test.
- Nessuna interpretazione da parte dell'operatore o processi manuali, per risultati rapidi, precisi e ripetibili
- Metodi di titolazione preprogrammati per il rilevamento degli endpoint e per eliminare i calcoli manuali
- Con due pompe peristaltiche integrate per l'aggiunta di reagente
- Funzionamento con elettrodi MTC IntelliCAL (Plug&Play digitale)
- Porta USB per il collegamento dello strumento a una stampante, mouse, tastiera o USB
Ordering information: fornito con tappo per campioni, tre provette di conservazione per sensori e alimentatore. Il pacchetto applicativo comprende siringa in vetro, becher in plastica, ancoretta magnetica, applicazione preprogrammata su chiavetta USB, elettrodo, adattatore conico e tappo per flacone da ordinare separatamente.
Specifications
- Catalog No:
- 661-0203
- Modello:
- TitraLab® KF1000
- Display:
- Graphic colour, VGA, 5,7"
- Tastiera numerica:
- Soft keypad
- Volume di dosaggio:
- 2,5 / 5 / 10 / 25 ml
- Velocità di dosaggio:
- 170 ml/min
- Risoluzione buretta:
- 20000 steps
- Elettrodo di ingresso per la misurazione:
- INTELLICAL (“Plug & Play” digital) or analogue electrodes
- Unità di misura:
- mV, °C, °F
- Interfacce:
- USB
- Alimentazione:
- 240 V, 50/60 Hz
- L×P×A:
- 400×360×220 mm
- Peso:
- 4 kg
Specifications
Related Information
Appendix – Titration: Theory and Practice KF1000 Titration Automatic Titrator Method
Application Notes
DOC052.53.25006.AT1000.Sep15
Datasheet
Features and Benefits Out of Box Experience Titrator Application Installation and Setup Titrator Application Packages
Videos
TITRALAB AT1000 Titrators