La gamma Proline Edition X di termostati riscaldanti è caratterizzata da un ampio range di temperatura, alta potenza di raffreddamento e riscaldamento e da una pompa multi-livello. Il controllo a distanza Command, con guida a menu auto-esplicativa, è particolarmente adatta per azionare le unità a distanze di massimo 50 metri. Grazie al display di grandi dimensioni, l'utente può tenere sempre sott'occhio tutti i principali parametri. Visualizzazione grafica dei valori misurati, ampia scelta di interfacce (ad es. Ether-CAT, Ethernet, RS232/RS485, modulo analogico, Profibus, moduli a contatto). Raccolta di dati, insieme a documentazione e controllo, mediante software Wintherm Plus. Le unità sono ideali per il controllo della temperatura di reattori chimici, impianti di distillazione e condensatori in vetro, cristallizzazione, preparazioni alla misurazione mediante termostatazione nella tecnologia dei processi, sonde per prodotti chimici, calibrazione di sensori e test di componenti elettronici.
- Facile utilizzo grazie al controllo intuitivo
- Sistema PowerAdapt per massima efficienza di riscaldamento, fino a 3,5 kW a seconda della rete in uso
- Sistema SmartCool per risparmio energetico del 75% grazie alla gestione digitale della refrigerazione
- Potente pompa Varioflex (pompa premente/aspirante) con otto livelli (tranne il modello P12 C)
- Sistema flessibile con diversi moduli di interfaccia, collegamenti per pompa laterali e posteriori
- Multifunzione: possibilità di collegamento simultaneo di due applicazioni esterne
Max. flow rate / max. pressure:
25 L/min pressure and 23 L/min suction (except P 12 C: 32 L/min pressure only)
0,7 bar pump pressure and 0,4 bar suction performance (except P 12 C: 1.1 bar pressure only)