VWR®, Digital Timer, One Channel
Digital timer, single channel, bianco/blu, ±0,01 %, 89×16×57 mm
Katalognr. 609-0198
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Counts up and down for 99 minutes, 59 seconds.
- Green LED flashes every second when time remaining is less than 10 seconds
- Red LED indicator flashes when zero is reached, and display shows time elapsed since alarm
- Adjustable volume or off for silent flashing LED operation
- Three counting down memories
Zertifizierung: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Lieferinformationen: Supplied with batteries, magnetic back, stand/clip and certificate of calibration.
Technische Daten
- Colore:bianco/blu
- Descrizione:Digital timer, single channel
- Seq:01
- L×P×A:89×16×57 mm
- Accuratezza:±0,01 %
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..