Semimaschere filtranti antiparticellari, monouso, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
: UVEX
New Product
Queste mascherine respiratorie sono caratterizzate da fascia per la testa senza cuciture, bordi in materiale morbido e aderente per un maggiore comfort e adattabilità. Le maschere soddisfano pienamente i requisiti del test con polvere di dolomite. Il design assicura la compatibilità con gli occhiali uvex.
- Innovativo design del ponte nasale e bordi di tenuta morbidi per qualsiasi forma del viso
- Valvola di espirazione per lo scambio agevolato del flusso d'aria, che riduce l'accumulo di calore e umidità all'interno della maschera
- Clip nasale regolabile per garantire la massima adattabilità all'utente
- Tenuta superiore per un posizionamento sicuro e un comfort ottimale
- Filtro a carboni attivi, per applicazioni di saldatura
- Labbro di tenuta in espanso morbido per ridurre il rischio di perdite e favorire la corretta aderenza (modelli FFP3)
Colore: bianco
Frequently Bought Together