Guanti in lattice, TouchNTuff® 69-318
: Ansell
Questi guanti ambidestri sono resistenti agli schizzi di acidi, basi, alcol e soluzioni acquose diluite della maggior parte di prodotti chimici.
- Flessibili e comodi da indossare
- Più freschi del vinile, offrono una presa migliore e una maggiore flessibilità delle dita
- Disponibili sia nelle versioni talcate che non talcate
- I guanti talcati hanno la superficie liscia, i guanti non talcati hanno una finitura antiscivolo
Ideali per l'uso in analisi di laboratorio, produzione elettronica e nelle industrie farmaceutiche.
EN 374, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,5
Approvati per il contatto con alimenti
Approvati per il contatto con alimenti
- Catalog No:
- 112-4265
- 112-4264
- 112-4262
- 112-4266
- 112-4263
- Modello:
- 69-318
- 69-318
- 69-318
- 69-318
- 69-318
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Finitura:
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together