ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Misuratore di luce, display doppio
  662-0940
undefined
VWR® Traceable®, Misuratore di luce, display doppio
  662-0940
  • Accuratezza:
    ±4,5%
  • Risoluzione:
    1 lux/10 lux/100 lux o 0,1 Fc/1 Fc/10 Fc
  • Descrizione:
    Misuratore di luce a doppio display, Traceable®
  • Seq:
    01
  • Display:
    LCD
  • Peso:
    240 g
  • L×P×A:
    76×32×178 mm
  • Conf:
    1
Doppio display per visualizzazione in lux o candele-piede oppure differenziale in percentuale da un punto di riferimento e sorgente di luce selezionata (luce diurna, tungsteno, fluorescente o mercurio). Il misuratore di luce Traceable® è dotato di un'uscita per PC per il collegamento a un computer o a un registratore dati per il monitoraggio e la memorizzazione dei risultati. Per garantire l'accuratezza, un certificato Traceable® con numero di serie viene fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA, indicante la tracciabilità agli standard forniti dal NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Two displays show lux or foot-candles
  • Computer output
  • Data hold button 'freezes' the display
Letture in lux e candele-piede: il misuratore a doppio display consente di eseguire le misurazioni in lux in tre range: da 0 a 1999 (risoluzione di 1 lux), da 2000 a 19990 (risoluzione di 10 lux) e da 20000 a 50000 (risoluzione di 100 lux). Letture in candele-piede: da 0 a 199,9 (risoluzione di 0,1 Fc), da 200 a 1999 (risoluzione di 1 Fc), da 2000 a 5000 (risoluzione di 10 Fc). L'unità prevede impostazioni di riferimento zero per tutte le sorgenti luminose.
Monitoraggio e memorizzazione dei risultati: pulsante di mantenimento dati per bloccare la visualizzazione e acquisire le letture. Fotodiodo preciso e filtro per correzione del colore per misurazioni a colore e coseno corretti.
 : fornito con fotocella circolare, certificato Traceable®, batteria alcalina da 9 V e uscita per PC.