Gel di silice, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
Codice catalogo 3401-01
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
- Conf:500 g
- Seq:3645
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≤ 6.0 %
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≥ 27 %
- Loss on Heating at 200°C:≤ 6.0 %
- Suitability for Moisture Absorption:≥ 27 %
- Suitability as Indicating Desiccant:Passes Test
- Mesh - Thru U.S. No. 6 Sieve:≥ 90 %
- Mesh - Thru U.S. No. 18 Sieve:≤ 10 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:60.08 g/mol
Punto di ebollizione:2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1710 °C
Densità:2.10 kg/m³
Numero CAS:63231-67-4
:7631-86-9
Formula:SiO₂
Numero MDL:MFCD00011232