Orders LinkContactUsLinkComponent
Split/splitless inlet seals
Split/splitless inlet seals
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Split/splitless inlet seals
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
Split/splitless inlet seals
Split/splitless inlet seals
10 varianti
Product Details & Documents
These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation.
  • Very reproducible smooth surface, eliminating traces of machining grooves that can be the source of minute leaks
  • High quality, leak-free seal
Informazioni per l'ordine: An inlet washer is provided with each inlet seal.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HEWL5190-2209
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • HEWL5182-9652
    Seal, gold plated with cross, use with total flow rates >200 ml/min
    Seal, gold plated with cross, use with total flow rates >200 ml/min
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5190-6144
    Seal, gold plated, ultra inert, with washer
    Seal, gold plated, ultra inert, with washer
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5190-6145
    Seal, gold plated, ultra inert, with washer
    Seal, gold plated, ultra inert, with washer
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • HEWL5190-6149
    Seal, gold plated, ultra inert, with washer
    Seal, gold plated, ultra inert, with washer
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
  • HEWL18740-20880
    Seal, stainless steel
    Seal, stainless steel
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL18740-60830
    Septum retainer nut for headspace
    Septum retainer nut for headspace
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL18740-60835
    Septum retainer nut
    Septum retainer nut
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWLG1544-60585
    Optional split/splitless weldment
    Optional split/splitless weldment
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWL5188-5367
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    Log in per disponibilità
    Each
    1 * 1 ST
    Each