Tetrabutilammonio idrossido 0.4 M in soluzione acquosa per HPLC, per cromatografia, J.T.Baker®
Codice catalogo V365-07
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:HPPE poly bottle, pressure bottom
- Conf:500 g
- Seq:3645
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.37 - 0.43
- Molarity:0.37 - 0.43
- Appearance:Passes Test
- Absorbance at 420 nm (neat):≤0.150
- Bromide (Br):≤0.05 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:259.48 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:218-147-6
UN:3267
ADR:8,II
Numero CAS:2052-49-5
Formula:C₁₆H₃₇NO
Numero MDL:MFCD00009425