Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, high-purity
Qualitative filter papers, high-purity
   Sustainable Options Available
Supplier:   Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
Supplier:  Sartorius
   Sustainable Options Available
Certificates
Qualitative filter papers, high-purity
59 Options Available Below
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Documents
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • SARTFT-3-215-125
  • SARTFT-3-205-021
  • SARTFT-3-205-025
  • SARTFT-3-205-030
  • SARTFT-3-205-042
  • 515-1636
  • 515-1637
  • 515-1444
  • 515-1445
  • 515-1446
  • 515-1447
  • 515-1638
  • 515-1639
  • SARTFT-3-205-320
  • SARTFT-3-205-400
  • SARTFT-2-205460570
  • 515-1615
  • SARTFT-3-215-055
  • SARTFT-3-215-070
  • SARTFT-3-215-090
  • SARTFT-3-215-110
  • 512-0600
  • 516-7058
  • SARTFT-3-215-240
  • SARTFT-2-215580580
  • SARTFT-3-329-055
  • SARTFT-3-329-070
  • SARTFT-3-329-090
  • SARTFT-3-329-110
  • SARTFT-3-329-125
  • SARTFT-3-329-150
  • SARTFT-3-329-185
  • SARTFT-3-329-240
  • SARTFT-3-351-125
  • 515-1643
  • 515-1465
  • 515-1466
  • 515-1467
  • 515-1468
  • 515-1469
  • 515-1644
  • 515-1645
  • 515-1646
  • SARTFT-4-215-110
  • SARTFT-4-215-125
  • SARTFT-4-215-150
  • SARTFT-4-215-185
  • SARTFT-4-215-240
  • SARTFT-4-215-270
  • SARTFT-4-215-320
  • SARTFT-4-329-110
  • SARTFT-4-329-125
  • 515-1581
  • 515-1580
  • SARTFT-4-329-240
  • SARTFT-4-329-320
  • SARTFT-4-351-125
  • SARTFT-4-351-150
  • SARTFT-4-351-185
  • Grado:
  • 292a
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 131
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 292a
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 132
  • 131
  • 131
  • 131
  • Peso:
  • 97 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Spessore:
  • 0,19 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,16 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Ritenzione delle particelle:
  • 4 - 7 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 3 - 5 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 5 - 8 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 5 - 7 µm
  • 3 - 5 µm
  • 3 - 5 µm
  • 3 - 5 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 60 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 100 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 45 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 60 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 100 s
  • 100 s
  • 100 s
  • Contenuto di cenere:
  • 0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,06%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • <0,02%
  • Certificazione ambientale:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specifications
Product Family Options
Plain filters
Product Information
  • Grado
    Taglia
    Availability
    Price
  • 292a
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-215-125
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    0,06%
    Certificazione ambientale
  • 292
    21 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 14.30
    SFr. 14.30
    1 * 100 ST
       SFr. 14.30
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-205-021
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 14.30
    SFr. 14.30
    1 * 100 ST
       SFr. 14.30
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-205-025
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    30 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 14.40
    SFr. 14.40
    1 * 100 ST
       SFr. 14.40
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-205-030
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    42 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 14.40
    SFr. 14.40
    1 * 100 ST
       SFr. 14.40
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-205-042
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.10
    SFr. 18.10
    1 * 100 ST
       SFr. 18.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1636
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    70 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 pezzi
    1 * 100 pezzi - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 100 pezzi
       SFr. 19.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1637
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    90 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.50
    SFr. 19.50
    1 * 100 ST
       SFr. 19.50
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1444
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 30.00
    SFr. 30.00
    1 * 100 ST
       SFr. 30.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1445
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1446
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 42.80
    SFr. 42.80
    1 * 100 ST
       SFr. 42.80
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1447
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 64.00
    SFr. 64.00
    1 * 100 ST
       SFr. 64.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1638
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    240 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 100 ST
       SFr. 104.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1639
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    320 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 100 ST
       SFr. 111.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-205-320
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    400 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 235.00
    SFr. 235.00
    1 * 100 ST
       SFr. 235.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-205-400
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    460×570 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 425.00
    SFr. 425.00
    1 * 100 ST
       SFr. 425.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-2-205460570
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    580×580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 541.00
    SFr. 541.00
    1 * 100 ST
       SFr. 541.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1615
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.10
    SFr. 18.10
    1 * 100 ST
       SFr. 18.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-215-055
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    70 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 100 ST
       SFr. 19.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-215-070
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    90 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.50
    SFr. 19.50
    1 * 100 ST
       SFr. 19.50
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-215-090
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 25.50
    SFr. 25.50
    1 * 100 ST
       SFr. 25.50
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-215-110
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 42.80
    SFr. 42.80
    1 * 100 ST
       SFr. 42.80
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0600
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 64.00
    SFr. 64.00
    1 * 100 ST
       SFr. 64.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-7058
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    240 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 100 ST
       SFr. 104.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-215-240
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    580×580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 541.00
    SFr. 541.00
    1 * 100 ST
       SFr. 541.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-2-215580580
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.10
    SFr. 18.10
    1 * 100 ST
       SFr. 18.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-055
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    70 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.10
    SFr. 19.10
    1 * 100 ST
       SFr. 19.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-070
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    90 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.50
    SFr. 19.50
    1 * 100 ST
       SFr. 19.50
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-090
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 25.50
    SFr. 25.50
    1 * 100 ST
       SFr. 25.50
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-110
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-125
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 42.80
    SFr. 42.80
    1 * 100 ST
       SFr. 42.80
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-150
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 64.00
    SFr. 64.00
    1 * 100 ST
       SFr. 64.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-185
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    240 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 100 ST
       SFr. 104.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-329-240
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 131
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.90
    SFr. 32.90
    1 * 100 ST
       SFr. 32.90
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-351-125
    Grado
    131
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,16 mm
    Ritenzione delle particelle
    3 - 5 µm
    Velocità di filtrazione
    100 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
Folded filters
Product Information
  • Grado
    Taglia
    Availability
    Price
  • 292
    90 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 197.00
    SFr. 197.00
    1 * 100 ST
       SFr. 197.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1643
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1465
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1466
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 89.50
    SFr. 89.50
    1 * 100 ST
       SFr. 89.50
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1467
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.10
    SFr. 87.10
    1 * 100 ST
       SFr. 87.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1468
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    240 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 140.00
    SFr. 140.00
    1 * 100 ST
       SFr. 140.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1469
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    270 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 100 ST
       SFr. 163.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1644
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    320 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 217.00
    SFr. 217.00
    1 * 100 ST
       SFr. 217.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1645
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292
    385 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 476.00
    SFr. 476.00
    1 * 100 ST
       SFr. 476.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1646
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,18 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 8 µm
    Velocità di filtrazione
    45 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-110
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-125
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-150
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.10
    SFr. 87.10
    1 * 100 ST
       SFr. 87.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-185
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    240 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 140.00
    SFr. 140.00
    1 * 100 ST
       SFr. 140.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-240
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    270 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 100 ST
       SFr. 163.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-270
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 292a
    320 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 217.00
    SFr. 217.00
    1 * 100 ST
       SFr. 217.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-215-320
    Grado
    292a
    Peso
    97 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,19 mm
    Ritenzione delle particelle
    4 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    60 s
    Contenuto di cenere
    <0,06%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-329-110
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-329-125
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1581
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.10
    SFr. 87.10
    1 * 100 ST
       SFr. 87.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-1580
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    240 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 140.00
    SFr. 140.00
    1 * 100 ST
       SFr. 140.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-329-240
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 132
    320 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 217.00
    SFr. 217.00
    1 * 100 ST
       SFr. 217.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-329-320
    Grado
    132
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,17 mm
    Ritenzione delle particelle
    5 - 7 µm
    Velocità di filtrazione
    55 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 131
    125 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-351-125
    Grado
    131
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,16 mm
    Ritenzione delle particelle
    3 - 5 µm
    Velocità di filtrazione
    100 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 131
    150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 100 ST
       SFr. 76.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-351-150
    Grado
    131
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,16 mm
    Ritenzione delle particelle
    3 - 5 µm
    Velocità di filtrazione
    100 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • 131
    185 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.10
    SFr. 87.10
    1 * 100 ST
       SFr. 87.10
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-351-185
    Grado
    131
    Peso
    80 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,16 mm
    Ritenzione delle particelle
    3 - 5 µm
    Velocità di filtrazione
    100 s
    Contenuto di cenere
    <0,02%
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto