ContactUsLinkComponent
Acido nitrico 0.1 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Acido nitrico 0.1 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Codice catalogo 5600-02
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
undefined
Acido nitrico 0.1 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Codice catalogo 5600-02
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    0.0995 - 0.1005
  • Normality:
    0.0995 - 0.1005
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Nitric acid solution
 :
 :63.01 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-714-2
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
Numero CAS:7697-37-2
Formula:HNO₃
Numero MDL:MFCD00011349