ContactUsLinkComponent
Sterile swabs, with PE heads
Sterile swabs, with PE heads
Supplier:  Texwipe
Certificates
undefined
Sterile swabs, with PE heads
Supplier:  Texwipe
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 115-1886
  • 115-1885
  • Lunghezza testa:
  • 17 mm
  • 18 mm
  • Larghezza testa:
  • 4,6 mm
  • 5,8 mm
  • Lunghezza impugnatura:
  • 137 mm
  • 137 mm
  • Larghezza impugnatura:
  • 2,5 mm
  • 2,5 mm