Magnesio solfato 1 mol/l in soluzione acquosa
Catalog # 786-530
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:120.37 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-298-2
CAS Number:7487-88-9
Formula:MgSO₄
MDL Number:MFCD00011110