Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuffie con elastico
Cuffie con elastico
Nome del fornitore:   VWR Collection
Cuffie con elastico
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
Cuffie con elastico
7 varianti
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso in PP sono ideali per l'uso in ambienti non critici con elevati standard igienici.
  • Tessuto leggero
  • Fascia elastica senza lattice
  • Disponibili con in diversi colori e misure
Peso: 10 - 12 g/m²
Confezione: 100 pezzi per sacchetto in plastica doppio; 1000 pezzi per confezione.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-9215
  • 113-9216
  • 113-9213
  • 113-9214
  • 113-9209
  • 113-9210
  • 113-9211
  • Applicazioni per abiti:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • blu
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9215
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • bianco
    600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 50.60
    SFr. 50.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 50.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9216
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • rosso
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 42.40
    SFr. 42.40
    1 * 1.000 ST
       SFr. 42.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9213
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • bianco
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9214
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • bianco
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 44.80
    SFr. 44.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 44.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9209
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • blu
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9210
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • verde
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9211
    Applicazioni per abiti
    General Purpose