Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuffie, PP
Cuffie, PP
Nome del fornitore:   VWR Collection
Cuffie, PP
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
Cuffie, PP
8 varianti
Product Details & Documents
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
  • Con singola fascia elastica senza lattice
  • Disponibile in diversi colori
Peso: 10 to 12 g/m²
Confezione: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-9194
  • 113-9195
  • 113-9196
  • 113-9197
  • 113-9199
  • 113-9200
  • 113-9203
  • 113-9204
  • Applicazioni per abiti:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9194
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • blu
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9195
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • verde
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9196
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • rosso
    520 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9197
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • bianco
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 45.20 SFr.
    45.20 SFr.
    1 * 1.000 ST
       45.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9199
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • blu
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 45.70 SFr.
    45.70 SFr.
    1 * 1.000 ST
       45.70 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9200
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • giallo
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 45.70 SFr.
    45.70 SFr.
    1 * 1.000 ST
       45.70 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9203
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • porpora
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 31.60 SFr.
    31.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       31.60 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9204
    Applicazioni per abiti
    General Purpose