Nitrile gloves, Unigloves®, Format
Supplier: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Certificates
About this item
These ambidextrous gloves made of 100% synthetic nitrile provide chemical protection. They are suitable for use in medical environments.
- Non sterile, powder-free
- No powder lubricant added, no proteins contained
- Beaded cuff for easier donning
- Micro-roughened palm for improved grip
- Latex-free
Length: 240 mm
Thickness: 0,08 - 0,13 mm (cuff); 0,10 - 0,15 mm (palm); 0,10 - 0,17 mm (fingertip)
Colour: White
EN 374, EN 455; AQL 1,5
Certifications: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Specifications
- Catalog No:
- UNIG1005
- UNIG1001
- UNIG1002
- UNIG1003
- UNIG1004
- Modello:
- Format
- Format
- Format
- Format
- Format
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Lattice/senza lattice:
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Finitura:
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Spessore polsino:
- 0,08 - 0,13 mm
- 0,08 - 0,13 mm
- 0,08 - 0,13 mm
- 0,08 - 0,13 mm
- 0,08 - 0,13 mm
- Spessore delle dita:
- 0,10 - 0,17 mm
- 0,10 - 0,17 mm
- 0,10 - 0,17 mm
- 0,10 - 0,17 mm
- 0,10 - 0,17 mm
- Spessore palmo:
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- Norma EN:
- EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374
- EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374
- EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374
- EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374
- EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374