Orders LinkContactUsLinkComponent
Recombinant streptavidin
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Recombinant streptavidin
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Certificates
Recombinant streptavidin
Recombinant streptavidin
3 varianti
Product Details & Documents
Recombinant streptavidin from Streptomyces avidinii, produced in E.coli.
Streptavidin is a tetrameric protein that has no carbohydrate and thereby reduces the amount of non specific binding. The solubility of streptavidin (isoelectric pH 5) in aqueous buffer is lower than avidin, but the binding of streptavidin to biotin is similar to that of avidin.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 786-584
    Streptavidin, recombinant
    Streptavidin, recombinant
    5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 206.00
    SFr. 206.00
    1 * 5 mg
       SFr. 206.00
  • 786-585
    Streptavidin, recombinant
    Streptavidin, recombinant
    25 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 908.00
    SFr. 908.00
    1 * 25 mg
       SFr. 908.00
  • 786-586
    Streptavidin, recombinant
    Streptavidin, recombinant
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 1’990.00
    SFr. 1’990.00
    1 * 100 mg
       SFr. 1’990.00