ContactUsLinkComponent
Etidio bromuro 0,625 mg/ml in soluzione acquosa
Etidio bromuro 0,625 mg/ml in soluzione acquosa
Catalog # R041
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Etidio bromuro 0,625 mg/ml in soluzione acquosa
Catalog # R041
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Conf:
    5 mL
  • Seq:
    2210
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
 :
 :394.31 g/mol
CAS Number:1239-45-8
Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
MDL Number:MFCD00011724
Boiling Pt:72
Merck Index:13,04751