Stirring rods
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Informazioni su questo articolo
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
- Rust resistant
- Anti-magnetic
2 varianti
Product Details & Documents
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
- Rust resistant
- Anti-magnetic
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- MaterialeØLunghezzaDisponibilitàPrice
- HAMMHWN070-12Straight stirring rod
- HAMMHWN071-19Angled stirring rod