VWR®, Rack per provette per centrifuga a fondo conico da 50 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
Certificati
Informazioni su questo articolo
In PP.
- Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
- Angular at one end to stack and handle easily
- DNase-/RNase-free and non pyrogenic
- During the freezing process, it is better to use plastic rack
- During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Per provette per centrifuga VWR® a fondo conico. Ciascun pozzetto ha un numero di identificazione (1 - 25).
Sterilised by electron beam irradiation.
Ordering information: Assorted colour pack includes one blue, green, orange, red and yellow rack.
Packaging: 5 rack a sacchetto. Per ordini maggiori: 5 rack/sacchetto e 10 sacchetti a confezione.
Specifiche
- Catalog No:
- 525-0626
- 525-0625
- 525-0624
- 525-0623
- 525-0628
- 525-0622
- 525-0627
- 525-0621
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together