Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bouffant Caps, PP
VWR®, Bouffant Caps, PP
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Bouffant Caps, PP
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Bouffant Caps, PP
2 varianti
Product Details & Documents
These caps are made of PP. Suitable for use in non hazardous environments.
  • Latex-free
  • With clip
Weight: 11 g/m²
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-7918
  • 113-7919
  • Applicazioni per abiti:
  • General Purpose
  • General Purpose
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 56.80 SFr.
    56.80 SFr.
    1 * 1.000 ST
       56.80 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-7918
    Applicazioni per abiti
    General Purpose
  • bianco
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 60.60 SFr.
    60.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       60.60 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-7919
    Applicazioni per abiti
    General Purpose