Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld spectroscopes
Nome del fornitore:   A.KRÜSS Optronic
Handheld spectroscopes
Nome del fornitore:  A.KRÜSS Optronic
Certificates
Handheld spectroscopes
2 varianti
Product Details & Documents
These handheld spectroscopes are designed for checking the line spectrum of gas discharge lamps as well as individual and comparative observations and spectral examinations.
  • Variable slit and angular dispersion (C-F = 7°)
  • Linear disperson of 60 mm for both models
  • Manual option with grating
Used in education for qualitative analysis and measurement of emission and absorption spectra.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Range di misura
    Disponibilità
    Price
  • KRUE1501
    Handheld spectroscope
    Handheld spectroscope
    1501
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • KRUE1504
    Handheld spectroscope
    Handheld spectroscope
    1504
    400 − 750 nm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Scale illumination
    Scale illumination
    KRUE15081
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 164.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stand for handheld spectroscopes
    Stand for handheld spectroscopes
    KRUE1510
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 173.00