Accessories for Ultrospec™ 10 Classic
Nome del fornitore: BIOCHROM
Certificati
Informazioni su questo articolo
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Accessories for Mettler balances
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Accessori per contacellule, EVE™
Nome del fornitore: NANOENTEK
VWR®, Hand Tally Counter
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® pHenomenal® Supporto per elettrodi
Nome del fornitore: VWR Collection
Elettrodi per pH, SenTix® PLUS
Nome del fornitore: WTW
Panni di carta di precisione e da laboratorio, Kimtech™ Science
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® PH 20 pH Meter, Handheld
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Plastic cuvette for LICO
Nome del fornitore: Hach
Accessori per titolatori
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Titration beakers
Nome del fornitore: Mettler - Toledo