Orders LinkContactUsLinkComponent
Clear inserts, polyester (PET) membrane, Transwell®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Corning
Clear inserts, polyester (PET) membrane, Transwell®
Nome del fornitore:  Corning
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Clear inserts, polyester (PET) membrane, Transwell®
8 varianti
Product Details & Documents
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
  • w Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
  • Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
  • Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings 10 µm transparent membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Supplied in multiple well plates
  • Sterile
Allow polarised cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 734-2607
  • 734-1581
  • 734-1583
  • 734-1579
  • 734-1580
  • 734-1577
  • 734-1578
  • CORN3467
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Superficie coltura
    Membrana
    Ø membrana
    Dimensioni pori
    Disponibilità
    Price
  • 734-2607
    24-well insert plates
    24-well insert plates
    0,33 cm²
    Polyester
    6,5 mm
    8,0 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 659.00 SFr.
    659.00 SFr.
    1 * 48 ST
       659.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2607
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 734-1581
    24-well insert plates
    24-well insert plates
    0,33 cm²
    Polyester
    6,5 mm
    0,4 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 610.00 SFr.
    610.00 SFr.
    1 * 48 ST
       610.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1581
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 734-1583
    24-well insert plates
    24-well insert plates
    0,33 cm²
    Polyester
    6,5 mm
    3,0 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 610.00 SFr.
    610.00 SFr.
    1 * 48 ST
       610.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1583
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 734-1579
    12-well insert plates
    12-well insert plates
    1,12 cm²
    Polyester
    12 mm
    0,4 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 610.00 SFr.
    610.00 SFr.
    1 * 48 ST
       610.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1579
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 734-1580
    12-well insert plates
    12-well insert plates
    1,12 cm²
    Polyester
    12 mm
    3,0 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 610.00 SFr.
    610.00 SFr.
    1 * 48 ST
       610.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1580
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 734-1577
    6-well insert plates
    6-well insert plates
    4,67 cm²
    Polyester
    24 mm
    0,4 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - 353.00 SFr.
    353.00 SFr.
    1 * 24 ST
       353.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1577
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 734-1578
    6-well insert plates
    6-well insert plates
    4,67 cm²
    Polyester
    24 mm
    3,0 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - 353.00 SFr.
    353.00 SFr.
    1 * 24 ST
       353.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1578
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • CORN3467
    24-well insert plates
    24-well insert plates
    0,33 cm²
    Polyester
    6,5 mm
    0.4 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST - 1 230.00 SFr.
    1 230.00 SFr.
    1 * 96 ST
       1 230.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN3467
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto