Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Stoppers, PE
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Stoppers, PE
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Stoppers, PE
VWR®, Stoppers, PE
17 varianti
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø superiore
    Disponibilità
    Price
  • naturale
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 88.70
    SFr. 88.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 88.70
  • bianco
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 88.70
    SFr. 88.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 88.70
  • blu
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 88.70
    SFr. 88.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 88.70
  • verde
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 88.70
    SFr. 88.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 88.70
  • rosso
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 88.70
    SFr. 88.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 88.70
  • bianco
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 29.90
  • blu
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 29.90
  • rosso
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 29.90
  • verde
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 29.90
  • giallo
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 29.90
  • blu
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 28.20
    SFr. 28.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 28.20
  • bianco
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 28.20
    SFr. 28.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 28.20
  • naturale
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 17.20
    SFr. 17.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 17.20
  • verde
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 17.20
    SFr. 17.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 17.20
  • giallo
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 17.20
    SFr. 17.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 17.20
  • rosso
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 17.20
    SFr. 17.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 17.20
  • naturale
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1.000 ST
       SFr. 18.30