ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa
Catalog # 786-017
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
undefined
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa
Catalog # 786-017
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :288.38 g/mol
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175