Orders LinkContactUsLinkComponent
Pycnometers for bituminous materials
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Pycnometers for bituminous materials
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
Pycnometers for bituminous materials
4 varianti
Product Details & Documents
Soda-lime glass or borosilicate glass 3.3.
  • Two-part assembly both parts with identification number
  • Cap with funnel for ease of filling
  • Ring mark on cap stem
Product Family Options
Complete sets
Informazioni sul prodotto
  • Volume (nom.)
    Cono (NS)
    Disponibilità
    Price
  • NEUB0321-50-1000
    Pycnometer with ring mark, matt shield and numbering, soda galss
    Pycnometer with ring mark, matt shield and numbering, soda galss
    1000 ml
    60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 209.00
    SFr. 209.00
    1 * 1 ST
       SFr. 209.00
  • NEUB0321-51-1000
    Pycnometer with ring mark, matt shield and numbering, borosilicate glass 3.3
    Pycnometer with ring mark, matt shield and numbering, borosilicate glass 3.3
    1000 ml
    60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 362.00
    SFr. 362.00
    1 * 1 ST
       SFr. 362.00
Attachments only
Informazioni sul prodotto
  • Volume (nom.)
    Cono (NS)
    Disponibilità
    Price
  • NEUB0321-60-60
    Top attachment with ring mark, without numbering
    Top attachment with ring mark, without numbering
    60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 145.00
    SFr. 145.00
    1 * 1 ST
       SFr. 145.00
Bottles only
Informazioni sul prodotto
  • Volume (nom.)
    Cono (NS)
    Disponibilità
    Price
  • NEUB0321-50-0011
    Bottle with numbering and matt shield, without top, borosilicate glass 3.3
    Bottle with numbering and matt shield, without top, borosilicate glass 3.3
    1000 ml
    60/46
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 1 ST
       SFr. 218.00