Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Certificates
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
8 varianti
Product Details & Documents
Acrylamide (electrophoresis grade) is supplied as a powder or a 40% solution in ultrapure water. Bisacrylamide (Bis (N,N’-methylenebisacrylamide)) (electrophoresis grade) is supplied as a powder or a 2% solution in ultrapure water.
Acrylamide/bisacrylamide solutions are available at the most common ratios (37,5:1 or 29:1) for use in protein and nucleic acid electrophoresis. The concentration is based on the total weight of both the acrylamide and bisacrylamide. Supplied as 40% solutions prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 786-508
    Acrylamide, 40% solution
    Acrylamide, 40% solution
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 222.00
    SFr. 222.00
    1 * 500 mL
       SFr. 222.00
  • 786-509
    Bisacrylamide, 2% solution
    Bisacrylamide, 2% solution
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 500 mL
       SFr. 189.00
  • 786-502
    Acrylamide/bisacrylamide (37.5:1), 40% solution
    Acrylamide/bisacrylamide (37.5:1), 40% solution
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 236.00
    SFr. 236.00
    1 * 500 mL
       SFr. 236.00
  • 786-503
    Acrylamide/bisacrylamide (37.5:1), premixed powder
    Acrylamide/bisacrylamide (37.5:1), premixed powder
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 g
    1 * 40 g - SFr. 93.00
    SFr. 93.00
    1 * 40 g
       SFr. 93.00
  • 786-504
    Acrylamide/bisacrylamide (37.5:1), premixed powder
    Acrylamide/bisacrylamide (37.5:1), premixed powder
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 g
    1 * 200 g - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 200 g
       SFr. 312.00
  • 786-505
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), 40% solution
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), 40% solution
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 500 mL
       SFr. 232.00
  • 786-506
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), premixed powder
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), premixed powder
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 g
    1 * 40 g - SFr. 133.00
    SFr. 133.00
    1 * 40 g
       SFr. 133.00
  • 786-507
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), premixed powder
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), premixed powder
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 g
    1 * 200 g - SFr. 429.00
    SFr. 429.00
    1 * 200 g
       SFr. 429.00